Formiate de butyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 592-84-7
Molecular Formula: HCO2(CH2)3CH3
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -92°
Boiling Point: 105-107°
Beilstein Reference: 1742108
UN No.: 1128
MDL No.: MFCD00003296
Formule:
C₅H₁₀O₂ Point d'ébullition: 105…107 °C Point de fusion: –92 °C Densité: 0,893 Point éclair: 18 °C (64 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003296 Numéro CAS: 592-84-7 EINECS: 209-772-5 UN: 1128 ADR: 3,II |