Imprimer
Formiate d'isopropyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Formic acid isopropyl ester
A17222.30 A17222.18
A17222.30EA 174 EUR
A17222.30 A17222.18
Formiate d'isopropyle ≥98%
Formiate d'isopropyle
Purity: 98% CAS No.: 625-55-8 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.3685 Melting Point: -93° Boiling Point: 68-71° Beilstein Reference: 1735844 UN No.: 1281 MDL No.: MFCD00014127
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 68…71 °C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,880
Point éclair: –6 °C (21 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014127
Numéro CAS: 625-55-8
EINECS: 210-901-2
UN: 1281
ADR: 3,II