Hexanoate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
Purity: 99%
CAS No.: 106-70-7
Molecular Formula: CH3(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -71°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1744683
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009510
Formule:
C₇H₁₄O₂ Point d'ébullition: 150…151 °C Point de fusion: –71 °C Densité: 0,885 Point éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009510 Numéro CAS: 106-70-7 EINECS: 203-425-1 UN: 3272 ADR: 3,III |