Imprimer
Laurate de butyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
42024.AC 42024.AE 42024.AP
42024.ACEA 36.8 EUR
42024.AC 42024.AE 42024.AP
Laurate de butyle ≥99%
Laurate de butyle
Purity: 99+% CAS No.: 106-18-3 Molecular Formula: CH3(CH2)10COO(CH2)3CH3 Formula Weight: 256.4 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 0.86 Refractive Index: 1.435 Melting Point: -10° Boiling Point: 166° Beilstein Reference: 1776360 MDL No.: MFCD00042870
Formule: C₁₆H₃₂O₂
Point d'ébullition: 166 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,86
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042870
Numéro CAS: 106-18-3
EINECS: 203-370-3