Imprimer
Butyrate de butyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24390.AK B24390.AU
B24390.AKEA 38 EUR
B24390.AK B24390.AU
Butyrate de butyle ≥99%
Butyrate de butyle
Purity: 99% CAS No.: 109-21-7 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4060 Melting Point: -92° Boiling Point: 164-165° Beilstein Reference: 1747101 Merck Reference: 14,1556 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009450
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 164…165 °C
Point de fusion: –92 °C
Densité: 0,871
Point éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009450
Numéro CAS: 109-21-7
EINECS: 203-656-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,1556