Paracetamol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4'-Hydroxyacétanilide, Paracetamolum, N-(4-Hydroxyphényl)acétamide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₉NO₂ Poids moléculaire: 151.16 g/mol Point d'ébullition: 388 Point de fusion: 168 Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002328 Numéro CAS: 103-90-2 EINECS: 203-157-5 Indice Merck: 13,00048 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 14 g/l (20 °C) |
Melting Point | 169 - 171 °C |
Molar Mass | 151.16 g/mol |
Boiling Point |
|
Explosion Limit | 15 %(V) |
Density | 1.293 g/cm3 (21 °C) |
pH | 5.5 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Ignition Point | 540 °C |