Imprimer
Paracetamol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
A11240.0BEA 138 EUR
A11240.0B A11240.0I A11240.30 A11240.36
Paracetamol ≥98%
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 388 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1,293
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002328
Numéro CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5
Indice Merck: 14,47
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (HPLC) 97.5%