Imprimer
2'-Hydroxyacétanilide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21264.14 B21264.22
B21264.14EA 37.1 EUR
B21264.14 B21264.22
2'-Hydroxyacétanilide ≥97%
2'-Hydroxyacétanilide
Purity: 97% CAS No.: 614-80-2 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 205-210° Beilstein Reference: 607592
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002181
Numéro CAS: 614-80-2
EINECS: 210-396-9