Imprimer
4'-Nitroacétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.20880.0025 8.20880.0100
8.20880.0025EA 65.7 EUR
8.20880.0025 8.20880.0100
4'-Nitroacétanilide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacétanilide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point d'ébullition: 409 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007303
Numéro CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Indice Merck: 12,06677
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.2 g/l (25 °C)
Melting Point 212 - 215 °C
Molar Mass 180.16 g/mol