Imprimer
4'-Nitroacétanilide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13539.06 A13539.14
A13539.06EA 32.3 EUR
A13539.06 A13539.14
4'-Nitroacétanilide ≥98%
4'-Nitroacétanilide
Purity: 98% CAS No.: 104-04-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 215-217° Beilstein Reference: 2211962 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00007303
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point d'ébullition: 409 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007303
Numéro CAS: 104-04-1
EINECS: 203-169-0
Indice Merck: 14,6581