Imprimer
3'-Nitroacétanilide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22062.06 B22062.14 B22062.22
B22062.06EA 53.1 EUR
B22062.06 B22062.14 B22062.22
3'-Nitroacétanilide ≥98%
3'-Nitroacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 122-28-1 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 151-153° Beilstein Reference: 2211961 Merck Reference: 14,6581 MDL No.: MFCD00017015
Formule: C₈H₈N₂O₃
Point de fusion: 151…153 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017015
Numéro CAS: 122-28-1
EINECS: 204-532-6
Indice Merck: 14,6581