Imprimer
4'-Aminoacétanilide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(4-Aminophényl)acétamide
400600250 400601000
ACRO400600250EA 57.6 EUR
ACRO400600250 ACRO400601000
4'-Aminoacétanilide 95%
4'-Aminoacétanilide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 159…165 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007853
Numéro CAS: 122-80-5
EINECS: 204-576-6
Indice Merck: 13,00410
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
Titration with HClO4 ≥94 %