Imprimer
Acétanilide 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 146 EUR
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acétanilide 99+%
Acétanilide
Formule: C₈H₉NO
Point d'ébullition: 304 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 111…115 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008674
Numéro CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Indice Merck: 13,00051
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %