Imprimer
2'-Méthylacétanilide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Méthylphényl)acétamide
A13235.14 A13235.22
A13235.14EA 76.4 EUR
A13235.14 A13235.22
2'-Méthylacétanilide ≥98%
2'-Méthylacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 120-66-1 Molecular Formula: C9H11NO Formula Weight: 149.19 Melting Point: 109-112° Boiling Point: 296° Merck Reference: 14,74 MDL No.: MFCD00014961
Formule: C₉H₁₁NO
Poids moléculaire: 149.19 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: 109…112 °C
Densité: 1.160
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014961
Numéro CAS: 120-66-1
EINECS: 204-414-4
Indice Merck: 14,74