Imprimer
Hydroxyurée
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Hydroxycarbamide
PROOBP197EA 941 EUR
PROOBP197
Hydroxyurée
Hydroxyurée
Formule: CH₄N₂O₂
Poids moléculaire: 76,05 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Indice Merck: 13,04874