Imprimer
Hydroxyurée 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxycarbamide
ACRO151680050EA 133 EUR
ACRO151680050 ACRO151680250 ACRO151681000
Hydroxyurée 98%
Hydroxyurée
Formule: CH₄N₂O₂
Poids moléculaire: 76,05 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Indice Merck: 13,04874
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 146 °C
Titration Iodometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)