Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Point de fusion: 270…295 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008030 Numéro CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 Indice Merck: 13,00037 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤5 ppm |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
pH | 3.6 to 4.4 (1 % at 25°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |