Urée zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbamide
MQ200
Formule:
NH₂CONH₂ Poids moléculaire: 60.06 g/mol Point d'ébullition: 197 Point de fusion: 132.7 Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Indice Merck: 13,09935 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 590 g/l (20 °C) |
Melting Point | 133 °C |
Molar Mass | 60.06 g/mol |
Bulk Density | 720 - 760 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |