Imprimer
Urée, cristallisé, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1.37030.9029 1.37030.5000 1.37030.9012 1.37030.9026
1.37030.9029EA 0 EUR
1.37030.9029 1.37030.5000 1.37030.9012 1.37030.9026
Urée, cristallisé, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS pour production biopharmaceutique, SAFC®
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132,7 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Indice Merck: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM