Imprimer
Urée ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9026 1.08487.9025
1.08487.0500EA 92.1 EUR
1.08487.0500 1.08487.1000 1.08487.5000 1.08487.9026 1.08487.9025
Urée ACS, Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Poids moléculaire: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 132.7
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Indice Merck: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 590 g/l (20 °C)
Melting Point 133 °C
Molar Mass 60.06 g/mol
Bulk Density 720 - 760 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)