Urée ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Commonly used to denature nucleic acids for electrophoresis and to study the secondary and tertiary structure of proteins. Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols.
Formule:
NH₂CONH₂ Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa) Point de fusion: 132,7 °C Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Indice Merck: 13,09935 |
|
Résultats des tests de spécification
Abs.@280nm (5M, Eau) | < 0,05 |
Biuret Test | Pass |
Chlorure | <= 0,0005 % |
Cyanate | <= 0,002 % |
DNase | non détecté |
Métaux lourds (en Pb) | < = 0,0005 % |
Insolubles | < 0,005 % |
Fer | < = 0,0001 % |
Point d‘ébullition | 132 – 135 °C |
Protéases | aucun |
Pureté | >= 99,5 % |
RNase | non détecté |
Solubilité (5M, Eau) | Passe |