Urée ≥99.5%, Haute Pureté
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbamide
L'urée est couramment utilisée pour dénaturer les acides nucléiques pour l'électrophorèse. L'urée est efficace pour maintenir l'ARN à un état hautement dénaturé. Elle est également utile pour accélérer l'activité de digestion de la protéinase K.
Effective for maintaining DNA in a highly denatured state during sequencing protocols, urea is also useful for accelerating the activity of Proteinase K digestions. Effectively denatures RNA. For use in nucleic electrophoresis applications.
Formule:
NH₂CONH₂ Poids moléculaire: 60.06 g/mol Point d'ébullition: 197 Point de fusion: 132.7 °C Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Indice Merck: 13,09935 |
|
Résultats des tests de spécification
Abs.@280nm (5M, Eau) | < 0,05 |
Biuret Test | Passe |
Chlorure | <= 0,0005% |
Cyanate | <= 0,002% |
DNase | non détecté |
Métaux lourds (en Pb) | <= 0,0005% |
Insolubles | <= 0,005% |
Fer | <= 0,0001% |
Point d‘ébullition | 132 – 135 °C |
Protéases | non détecté |
Pureté | >= 99,5% |
RNase | non détecté |
Solubilité (5M, Eau) | Passe |