Urée ≥99.3%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbamide
Purity: 99.3+%
CAS No.: 57-13-6
Molecular Formula: CH4N2O
Formula Weight: 60.06
Physical Form: Solid Crystalline
Density: 1.335
Appearance: White
Odour: Ammonia-like
pH: 9,2-9,5
Melting Point: 132-135°
Beilstein Reference: 635724
Merck Reference: 14,9867
MDL No.: MFCD00008022
Formule:
NH₂CONH₂ Poids moléculaire: 60.06 g/mol Point d'ébullition: 197 Point de fusion: 132…135 °C Densité: 1.335 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008022 Numéro CAS: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 REACH: 01-2119463277-33 Indice Merck: 13,09935 |