Imprimer
Urée 98%, perles, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Carbamide
197460050 197460010 197460100
ACRO197460050EA 125 EUR
ACRO197460050 ACRO197460010 ACRO197460100
Urée 98%, perles, très pur
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Poids moléculaire: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Indice Merck: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Pearls
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Assay ≥97.5 % (ex N)
Water ≤0.4 %
Impurity ≤1.2 % (Biuret)