Formamide
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Carbamaldehyde
Formule:
HCONH₂ Poids moléculaire: 45.04 g/mol Point d'ébullition: 210 Point de fusion: 2 Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 79 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007941 Numéro CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Indice Merck: 13,04261 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...