Imprimer
Formamide ≥99.5% (sur base azote total) deionized pour la biologie moléculaire
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Carbamaldehyde
A2156.0500 A2156.1000
A2156.0500EA 84.2 EUR
A2156.0500 A2156.1000
Formamide ≥99.5% (sur base azote total) deionized pour la biologie moléculaire
Formamide
  • n20/D 1.4472
Attention: For scientific research and laboratory use only.
Formule: HCONH₂
Poids moléculaire: 45.04 g/mol
Point d'ébullition: 210
Point de fusion: 2
Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007941
Numéro CAS: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Indice Merck: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay (from N) min. 99.5 %
Water max. 0.1 %
Chloride max. 0.00005 %
Fe max. 0.00001 %
PB max. 0.00001 %