Formamide ≥99%, Haute Pureté
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Carbamaldehyde
Idéal pour la dénaturation des acides nucléiques dans les procédures d'hybridation et de séquençage d'ADN.
Formule:
HCONH₂ Poids moléculaire: 45.04 g/mol Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa) Point de fusion: 2 °C Densité: 1.1334 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 79 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007941 Numéro CAS: 75-12-7 EINECS: 200-842-0 Indice Merck: 13,04261 |
|
Résultats des tests de spécification
Abs.@280 nm | ≤0.1 |
Pureté | >99% |
Cuivre | <0.0001% |
Freezing Range | 1 – 3 °C |
Fer | ≤0.0005% |
Plomb | <0.0001% |
Zinc | <0.0001% |