Imprimer
Acétamide 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
153631000 153635000 153630025
ACRO153631000EA 52.7 EUR
ACRO153631000 ACRO153635000 ACRO153630025
Acétamide 99%, pur
Acétamide
Formule: C₂H₅NO
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 79…81 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008023
Numéro CAS: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Indice Merck: 13,00044
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %