Imprimer
N,N-Diméthylformamide, EMPLURA®, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DMF
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
8.22275.1000EA 41.33 EUR
8.22275.1000 8.22275.2500 8.22275.6025 8.22275.6190
N,N-Diméthylformamide, EMPLURA®, Supelco®
N,N-Diméthylformamide
Formule: HCON(CH₃)₂
Poids moléculaire: 73.09 g/mol
Point d'ébullition: 153
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 57.5 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
REACH: 01-2119475605-32
Indice Merck: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM