N,N-Diméthylacétamide pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –20 °C Densité: 0,937 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008686 Numéro CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03254 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 87.12 g/mol |
Boiling Point | 165 - 166 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.76 hPa (20 °C) |
Flash Point | 64 °C |
Refractive Index | 1.423 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 11.5 %(V) |
Density | 0.94 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |