Imprimer
N,N-Diméthylacétamide 99.5%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
378710010 378710025 378710200
ACRO378710010EA 82.5 EUR
ACRO378710010 ACRO378710025 ACRO378710200
N,N-Diméthylacétamide 99.5%, très pur
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
Point d'ébullition: 164…166 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0,937 g/cm³
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.1 %