N,N-Diméthylacétamide 99+%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diméthylamide acétique
Formule:
CH₃CON(CH₃)₂ Point d'ébullition: 166,1 °C (1013 hPa) Point de fusion: –20 °C Densité: 0,937 g/cm³ Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008686 Numéro CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03254 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Free acid (CH3COOH) | ≤0.1 % |