Imprimer
Dichlorure d'oxalyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'oxalyle
129610010 129610250 129611000 129610025
ACRO129610010EA 615 EUR
ACRO129610010 ACRO129610250 ACRO129611000 ACRO129610025
Dichlorure d'oxalyle 98%
Dichlorure d'oxalyle
Formule: C₂Cl₂O₂
Poids moléculaire: 126.93 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C (763 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.478 g/cm³
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 3130
ADR: 4.3 I
Indice Merck: 12,07046
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4305 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %