Chlorure d'acétyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acétyle chlorure
Purity: 98%
CAS No.: 75-36-5
Molecular Formula: C2H3ClO
Formula Weight: 78.50
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.3890
Odour: Pungent
Melting Point: -112°
Boiling Point: 50-52°
Beilstein Reference: 605303
Merck Reference: 14,85
UN No.: 1717
MDL No.: MFCD00000719
Formule:
C₂H₃ClO Poids moléculaire: 78.5 g/mol Point d'ébullition: 50…52 °C Point de fusion: –112 °C Densité: 1.104 Point éclair: 4 °C (39 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000719 Numéro CAS: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 1717 ADR: 3 II Indice Merck: 13,00087 |