Imprimer
Chlorure d'acétyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acétyle chlorure
219470250 219472500 219470010 219470025
219470250.EA 75.8 EUR
219470250. 219472500. 219470010. 219470025.
Chlorure d'acétyle 99+%
Chlorure d'acétyle
Formule: C₂H₃ClO
Poids moléculaire: 78.5 g/mol
Point d'ébullition: 51 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1.1 g/cm³
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000719
Numéro CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 1717
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,00087
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3875 to 1.3895 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration RCOCl 99.0 to 101.0 %