Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
12542.22 12542.36
12542.22EA 59.7 EUR
12542.22 12542.36
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium
CAS No.: 13963-57-0 Molecular Formula: C15H21AlO6 Formula Weight: 324.31 Physical Form: Powder Density: 1.27 Melting Point: 192-194° Boiling Point: 314-316° Beilstein Reference: 4157942 UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00000013
Formule: C₁₅H₂₁AlO₆
Poids moléculaire: 324.31 g/mol
Point d'ébullition: 314…316 °C
Point de fusion: 192…194 °C
Densité: 1.27
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000013
Numéro CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1 II