Imprimer
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium, Acetylacetone Aluminum(III) Salt, Al(acac)3, Aluminium 2,4-pentanedionate, Aluminum(III) Acetylacetonate, Aluminium tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Aluminum acetylacetonate, Aluminum 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato)aluminum(III), Aluminum triacetylacetone
196970050 196971000 196975000
ACRO196970050EA 26.1 EUR
ACRO196970050 ACRO196971000 ACRO196975000
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium 97%
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')aluminium
Formule: C₁₅H₂₁AlO₆
Poids moléculaire: 324.31 g/mol
Point d'ébullition: 315
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000013
Numéro CAS: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
Titration Complexometric ≥96.0 %