1,1-Diméthoxyacétone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Purity: 97+%
CAS No.: 6342-56-9
Molecular Formula: CH3COCH(OCH3)2
Formula Weight: 118.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.3980
Melting Point: -57°
Boiling Point: 133-135°
Beilstein Reference: 1560557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008758
Formule:
C₅H₁₀O₃ Point d'ébullition: 133…135 °C Point de fusion: –57 °C Densité: 0,998 Point éclair: 34 °C (93 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008758 Numéro CAS: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1993 ADR: 3,III |