1,1-Diméthoxyacétone 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
Formule:
C₅H₁₀O₃ Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa) Point de fusion: –57 °C Densité: 1 g/cm³ Point éclair: 37 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008758 Numéro CAS: 6342-56-9 EINECS: 228-735-4 UN: 1224 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |