Imprimer
Carbonate de diphényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12362.0B A12362.0I A12362.30
A12362.0BEA 83.7 EUR
A12362.0B A12362.0I A12362.30
Carbonate de diphényle ≥99%
Carbonate de diphényle
Purity: 99% CAS No.: 102-09-0 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 168°(334°F) Odour: Mild Boiling Point: 301-302° Beilstein Reference: 1074863 Merck Reference: 14,3602 MDL No.: MFCD00003037
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Point d'ébullition: 301…302 °C
Point de fusion: 76…81 °C
Densité: 1,300
Point éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003037
Numéro CAS: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
Indice Merck: 14,3602