Imprimer
Acide 4-oxopimélique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
122880050 122880250 122881000
ACRO122880050EA 96.5 EUR
ACRO122880050 ACRO122880250 ACRO122881000
Acide 4-oxopimélique 98%
Acide 4-oxopimélique
Formule: C₇H₁₀O₅
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002798
Numéro CAS: 502-50-1
EINECS: 207-941-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %