Acide 2-oxoglutarique
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa) Point de fusion: 112…116 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00004165 Numéro CAS: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Indice Merck: 13,05320 |