Imprimer
Sodium pyruvate, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pyruvate de sodium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
1.06619.0050EA 58.4 EUR
1.06619.0050 1.06619.0250 1.06619.1000
Sodium pyruvate, Millipore®
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Poids moléculaire: 110.04 g/mol
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4