Imprimer
Sodium pyruvate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
132150250 132151000 132155000
ACRO132150250EA 59.1 EUR
ACRO132150250 ACRO132151000 ACRO132155000
Sodium pyruvate 99+%
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Solubility (10 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm