Acide pyruvique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 127-17-3
Molecular Formula: C3H4O3
Formula Weight: 88.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.267
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
pH: 1.2
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 506211
Merck Reference: 14,8021
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002585
Formule:
C₃H₄O₃ Poids moléculaire: 88.06 g/mol Point d'ébullition: 164…166 °C Point de fusion: 11…12 °C Densité: 1.267 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002585 Numéro CAS: 127-17-3 EINECS: 204-824-3 UN: 3265 ADR: 8 II Indice Merck: 12,08205 |