Imprimer
Acide pyruvique 98%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
132140250 132141000 132145000 132140025
ACRO132140250EA 41 EUR
ACRO132140250 ACRO132141000 ACRO132145000 ACRO132140025
Acide pyruvique 98%, très pur
Acide pyruvique
Formule: C₃H₄O₃
Poids moléculaire: 88.06 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 11.8 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002585
Numéro CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Indice Merck: 12,08205
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Specific gravity (20°C) 1.240 to 1.280
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %