Imprimer
DEPC pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.41751.0005 8.41751.0025
8.41751.0005EA 35.3 EUR
8.41751.0005 8.41751.0025
DEPC pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrocarbonate de diéthyle
Formule: O(COOC₂H₅)₂
Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa)
Densité: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009106
Numéro CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Indice Merck: 13,08088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 162.14 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (24 hPa)
Flash Point 69 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)