Imprimer
DEPC
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A0881.0020 A0881.0100
A0881.0020EA 105 EUR
A0881.0020 A0881.0100
DEPC
Pyrocarbonate de diéthyle
Formule: O(COOC₂H₅)₂
Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa)
Densité: 1,123 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009106
Numéro CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Indice Merck: 13,08088