DEPC ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 1609-47-8
Molecular Formula: C6H10O5
Formula Weight: 162.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.101
Refractive Index: 1.3980
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 93-94°/18mm
Beilstein Reference: 637031
Merck Reference: 14,7998
MDL No.: MFCD00009106
Ribonuclease inhibitor
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ Point d'ébullition: 93…94 °C (18 mmHg) Densité: 1,101 Point éclair: 69 °C (156 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009106 Numéro CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Indice Merck: 14,7998 |