DEPC 97%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
O(COOC₂H₅)₂ Point d'ébullition: 93…94 °C (18 mmHg) Densité: 1,1175 g/cm³ Point éclair: 69 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009106 Numéro CAS: 1609-47-8 EINECS: 216-542-8 Indice Merck: 13,08088 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to amber Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Specific gravity | (20/4°C) 1.11 to 1.25 |
Titration excess NaOH | ≥96.0 % |